Learn More
Berthold Technologies LightCompass™ Plus Datenerfassungs-, Analyse- und Berichtssoftware
Artikelnummer. 31777369 Alle ansehen Berthold Technologies Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Software für Mikrotiterplatten-Lesegerät
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
31777369 Software für Mikrotiterplatten-Lesegerät 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31777369 Lieferant Berthold Technologies Lieferanten-Nr. 37854404
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wissenschaftliche Software für Datenerfassung, -analyse und -berichterstattung mit flexiblen Protokollen, Kurvenanpassung, qualitativer Analyse und Automatisierung.
Arbeitsablauf
Protokollaufbau
  • Erstellen oder öffnen Sie ein Plattenlayout.
  • Öffnen Sie ein vorinstalliertes Protokoll (einschließlich Instrumenteneinstellungen, Analysefunktionen und Export-/Druckeinstellungen), verwenden Sie es als Vorlage oder erstellen Sie ein neues mit dem Protokollassistenten.
  • Erstellen Sie vollständig individuelle Protokolle, wenn detaillierte Steuerung erforderlich ist.
Messmöglichkeiten
  • Abgabe und Inkubation von Reagenzen
  • Endpunkt
  • Kinetik (einschließlich langfristiger/wiederholter Messungen über mehrere Tage)
  • Wellenlängenabtast
  • Flächenabtastung
  • Mehrere Messmodi innerhalb eines einzigen Protokolls
Datenanalyse
  • Standardkurven mit Kurvenanpassungsoptionen: linear, polynomiell, 4PL, geglätteter kubischer Spline, andere
  • Schwellenwerte Klassifikation für qualitative Tests
  • Benutzerdefinierte Formeln
  • Quantitative und qualitative Analysewerkzeuge
  • Ausreißerkorrektur
  • Unbegrenzte Berechnungsmatrizen
  • Berechnung des Verdünnungsfaktors
  • Erstellung von individuellen Analyseberichten
Datenverarbeitung und Compliance
  • Drucken oder exportieren Sie Ergebnisse nach Excel oder LIMS
  • Benutzerkonten mit konfigurierbaren Ebenen, Hierarchien und Passwortschutz
  • Active Directory-Integration
  • Audit-Trail mit automatisierten Logdateien
  • QC/Validierungseinstellungen mit Bestehen/Nicht-Bestehen-Kriterien
  • Sichere Datenspeicherung (lokales Dateisystem oder entfernter SQL Server)
  • FDA 21 CFR Part 11 und EU-Anhang GMP 11-Einhaltung
  • Kontrollhistorie zur Validierung
  • Verifizierung der Lotnummern-Prüfung
Proben- und Plattenmanagement
  • Beispiel-Identifikation (manuell oder Barcode)
  • Plattenorganizer (Beispiel-ID-Definition, Vorbereitung)
  • Automatisierte Dateinamengenerierung
  • Parameter-Dateiauswahl durch Barcode
  • Unterstützung für Automatisierungsserver
Anwendungen
  • ELISA
  • Quantifizierung von Nukleinsäuren und Proteinen
  • Reportergen-Assays
  • Dosis-Antwort-Assays
  • Kinetik-Messungen
  • BRET
  • TR-FRET und HTRF™
Spezifikation
Produkttyp Software für Mikrotiterplatten-Lesegerät