Learn More
Berthold Technologies LightCompass-Upgrade™ von Plus zu Professional
Alle ansehen Berthold Technologies ProdukteDescription
Arbeitsablauf
- Erstellen oder öffnen Sie Plattenlayouts
- Verwenden Sie vorinstallierte Protokolle (inklusive Instrumenteneinstellungen, Analyse und Export-/Druckeinstellungen).
- Erstelle neue Protokolle mit dem Protokoll-Wizard oder baue vollständig individuelle Protokolle
- Daten innerhalb des Protokolls analysieren
- Ergebnisse drucken oder exportieren nach Excel oder LIMS
Messmodi
- Abgabe und Inkubation von Reagenzen
- Endpunkt
- Kinetik (einschließlich Langzeit- oder Wiederholungsmessungen)
- Wellenlängenabtast
- Flächenabtastung
- Mehrere Messmodi innerhalb eines Protokolls
Datenanalyse
- Standardkurven mit Kurvenanpassung (linear, polynomiell, 4PL, geglätteter kubischer Spline, andere)
- Schwellenwerte Klassifikation für qualitative Tests
- Benutzerdefinierte Formeln
- Quantitative und qualitative Analyse
Datenintegrität und Compliance
- Benutzerverwaltung mit rollenbasiertem Zugriff
- Qualitätskontrolle/Validierung mit Bestehen/Nicht-bestehen-Kriterien
- Sichere Datenspeicherung (lokales Dateisystem oder entfernter SQL Server)
- Prüfpfad von Nutzer- und Datenaktionen
- FDA 21 CFR Part 11 und EU-Anhang GMP 11-Einhaltung
Anwendungen
- ELISA
- Quantifizierung von Nukleinsäuren und Proteinen
- Reportergen-Assays
- Dosis-Antwort-Assays
- Kinetik-Messungen
- BRET
- TR-FRET und HTRF™
Zusätzliche Funktionen in der professionellen Ausgabe
Beinhaltet alle Plus-Funktionen sowie folgendes:
- Unbegrenzte Berechnungsmatrizen
- Berechnung des Verdünnungsfaktors
- Benutzerkonten mit konfigurierbaren Levels und Passwortschutz
- Active Directory-Integration
- Konfigurierbare Benutzerhierarchien
- Prüfungspfad mit automatisierter Logdateiengenerierung
- Plate Organizer (Beispiel-ID-Definition und -Vorbereitung)
- Automatisierte Dateinamengenerierung
- Kontrollhistorie zur Validierung
- Verifizierung der Lotnummern-Prüfung
- Parameter-Dateiauswahl durch Barcode
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Software-Upgrade-Paket |