Learn More
Cole-Parmer™ Lightnin Chargenmischer mit Druckluft-Direktantrieb
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Geschwindigkeit:
20 bis 1800 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Trockenlauf, Einlippendichtung aus Fluorkohlenstoffpolymer.
- Alle mit dem Medium in Kontakt kommenden Teile sind aus Edelstahl (SS) 316.
- Der Verschleiß der Dichtung aufgrund von Radialdurchbiegung wird durch zusätzliche Kugellager direkt über dem Flansch reduziert.
- Mischer mit Druckluftantrieb sind mit einem Nadelventil für eine präzise Drehzahlregelung und einen integrierten Schalldämpfer für leisen Betrieb ausgestattet. Wir empfehlen bei allen Mischern mit Druckluftantrieb die Verwendung eines Luftdruckreglers mit Filter und eines Luftölers, bestellbar unter „Zubehör“.
- Den Mischern mit Druckluftantrieb wird die Druckluft über einen 3⁄8 in.(10 mm)-NPT(F)-Einlassanschluss am Nadelventil zugeführt. Alle Druckluftmotoren benötigen Druckluft mit einem Druck von 60 bis max. 75 psi. Druckluftmotoren mit 1/4 oder 1⁄3 PS benötigen einen Luftvolumenstrom von 15 scfm. Druckluftmotoren mit 1/2 oder 3⁄4 PS benötigen einen Luftvolumenstrom von 30 scfm.
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 20 bis 1800 U/min |
| PS | 1/4 PS |
| Material | Edelstahl 316 |
| Modell | EVIL25AIC42. |
| Motortyp | Druckluftantrieb |
| Drehmoment | 144 in. oz. |
| Typ | Chargenmischer mit Druckluftantrieb |