Beschreibung
- Im Lieferumfang enthalten:
- Welle 316 SS, Impeller 316 SS A-310 und Antriebshohlwelle mit Stellschraube.
- Die Modelle 50310-68, -70 und -72 verfügen zudem über einen Spund-Adapter und einen klappbaren Impeller.
- Weitere Informationen zu diesem Produkt
- Diese drehzahlvariablen Mischer mit Getriebe eignen sich ideal zum Mischen von hochviskosen Materialien und von großen Mengen wasserähnlicher Flüssigkeiten. Alle Modelle können Drehzahlen von 20 bis 350 U/min (Übersetzungsverhältnis 20:1) halten. Mit dem erzeugten Drehmoment können hochviskose Flüssigkeiten gemischt werden.
- Getriebe-Mischer mit um 20°> schwenkbaren Tankklemmen (im Lieferumfang enthalten). Erhältlich mit Druckluftantrieb oder mit elektrischem Antrieb.
- Wählen Sie aus drei Drehzahloptionen: mit 20 bis 350 U/min (Übersetzungsverhältnis 20:1), mit 20 bis 280 U/min (Übersetzungsverhältnis 14:1) oder mit fester Drehzahl von 350 oder 280 U/min. Die 3⁄4-PS-Mischer erzeugen hohe Drehmomente für Anwendungen mit hochviskosen Medien.
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 20 bis 350 U/min |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Welle | 0,75 in. |
| Durchmesser (metrisch) Welle | 19,05 mm |
| PS | 1/4 PS |
| Enthält | Welle 316 SS, Impeller 316 SS A-310 und Antriebshohlwelle mit Stellschraube. |
| Material | Edelstahl 316 |
| Modell | EV5P25A1D36. |
| Motortyp | Druckluftantrieb |
| Drehmoment | 720 in. oz. |