Learn More
Cole-Parmer™ Lightnin LabMaster LB2 Digitales Labormischer-Kit
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Der digital gesteuerte Motor bietet ein hohes Drehmoment über einen großen Drehzahlbereich
- Konstante Drehzahl durch kontinuierliche Motorrückmeldung
- Die Smart Logic-Getriebesteuerung passt die Geschwindigkeit automatisch an, um das Mischen zu optimieren
- Universalhalterung
- Enthält Laufradsatz, Montagesatz, zwei farbige Beads und Stromkabel
- Wartungsfreier DC-Motor
- Automatische Geschwindigkeitsreduzierung oder -abschaltung zur Vermeidung von Überlast- oder Überhitzungsbedingungen
- Der integrierte Überlastschutz verhindert Schäden an Elektronik, Motor und Getriebe
- Das Mischpult schaltet sich im Pausemodus ein, um Spritzer zu vermeiden, und bleibt nach einer Unterbrechung der Stromversorgung aus, um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 20 bis 496 U/min (unterer Bereich); 166 bis 2500 U/min (oberer Bereich) |
| Spannung | 230 V |
| Beschreibung | Digitaler Labormischer mit Universalhalterung |
| Enthält | Laufradkit (3,4 Zoll A310, 3,1 Zoll A100, 2 Zoll R100, 5 Zoll A320); Montagesatz (Stange, Universalklammer oder mechanische Dichtung); Welle 24 Zoll Länge und 3/8 Zoll Durchmesser; zwei Sätze farbiger Beads; Netzkabel |
| Drehmoment | 640 (in-oz) |