Learn More
Cole-Parmer™ Lightnin S-Series Sanitary Mixer
Artikelnummer. 15417493 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Geschwindigkeit:
1450 U/min
1750 U/min
280 U/min
350 U/min
Modell:
MS1P111041219.
MS1P11CC48.
MS5P11F36.
MS6P42NN84.
Frequenz:
50 Hz
60 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15417493
Marke: Cole-Parmer™ 5032388
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Lightnin S-Series Hygiene-Mischer sind echt universell ausgelegte, kostengünstige Mischer, die allen Ihren Vorgaben zu Reinräumen, Lebensmitteln und Pharmazeutika genügen. Die CE-Klassifizierung für Gefahrenbereiche ist Sicherer Bereich.
  • Lightnin, der Branchenführer bei Mischern, bietet Qualität, auf die Sie zählen können!
  • Komplett aus Edelstahl, für Lebensmittelindustrie, Pharmazie und Reinräume
  • Der universelle Motor aus Edelstahl 304 hat serienmäßig die Schutzart IP55 und ist damit mit Strahlwasser abwaschbar. Zudem ist der Motor CE-konform.
Spezifikation
Geschwindigkeit 280 U/min
Frequenz 60 Hz
PS 1/2 PS
Enthält 304 SS, um 20 Grad schwenkbarer Klemme, Mischerwelle 316L SS, Impeller 316L SS.
Material Edelstahl 316
Modell MS6P42NN84.
Motortyp TEFC
Typ Hygiene-Mischer