Learn More
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) APC Antibody Labeling Kit
Artikelnummer. 18789603 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
30 μg
300 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 Set
100 Mikrogramm
300 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18789603 100 μg 100 Mikrogramm
18321718 300 μg 300 Mikrogramm
18725553 1 mg 1 Milligramm
18788793 30 μg 1 Set
4 options
Artikelnummer. 18789603
Marke: Novus Biologicals™ 7050005
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Antibody labeling kit
Allophycocyanin is a large 105kDa fluorescent phycobiliprotein commonly used in FACS analysis. It absorbs at 650nm and emits at 662nm.
Bestellinformation
Quantity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Menge 100 μg
Konjugat APC (Allophycocyanin)
Kitinhalt Glass vial(s) of Lightning-Link mix (1 or 3 vials, depending on pack size), 1 vial of LL-AP Modifier reagent, 1 vial of LL-AP Quencher reagent
Produkttyp APC Antibody Labeling Kit