missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) APC-Cy7 Antibody Labeling Kit
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
APC/Cy7 is a tandem conjugate. In the Lightning-Link APC/Cy7 the tandem is excited at 633nm, wavelength at which the APC has its maximum absorption. The excited APC functions then as an energy donor, where the energy is transferred via FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer) to the Cy7. The Cy7 emits then the energy received from the APC in the form of long wavelength light at 776nm.
Bestellinformation
Quantity
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Menge | 1 x 100 μg Reaktion |
| Konjugat | APC/Cy7 |
| Kitinhalt | Glass vial(s) of Lightning-Link mix (1 or 3 vials, depending on pack size), 1 vial of LL Modifier reagent, 1 vial of LL Quencher FD reagent |
| Produkttyp | APC-Cy7 Antibody Labeling Kit |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?