Learn More
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) Fluorescein Antibody Labeling Kit
Artikelnummer. 18795113 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
30 μg
300 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 Set
Artikelnummer. Menge unitSize
18795113 30 μg 1 Set
18727013 300 μg 1 Set
18796083 1 mg 1 Milligramm
3 options
Artikelnummer. 18795113
Marke: Novus Biologicals™ 7070030
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Applications: Immunofluorescence
Fluorescein is a fluorophore widely used in biological analysis, with a pH dependent absorption and emission spectrum. In TBS LL-Fluorescein shows an absorption maximum at 494 nm and an emission maximum at 520 nm. If your antibody needs to be concentrated, purified, or cleaned up, consider purchasing an antibody clean up kit.
Bestellinformation
Quantity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Menge 30 μg
Konjugat FITC
Kitinhalt Glass vial(s) of Lightning-Link mix (1 or 3 vials, depending on pack size), 1 vial of LL-AP Modifier reagent, 1 vial of LL-AP Quencher reagent
Produkttyp Fluorescein Antibody Labeling Kit