Learn More
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) Fluorescein Antibody Labeling Kit
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Menge:
1 mg
30 μg
300 μg
Dimensione della confezione:
1 Milligramm
1 Set
Descrizione
Fluorescein is a fluorophore widely used in biological analysis, with a pH dependent absorption and emission spectrum. In TBS LL-Fluorescein shows an absorption maximum at 494 nm and an emission maximum at 520 nm.
Order Info
Quantity
Specifica
Specifica
| Inhalt und Lagerung | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Menge | 1 mg |
| Konjugat | FITC |
| Kitinhalt | Glass vial(s) of Lightning-Link mix (1 or 3 vials, depending on pack size), 1 vial of LL-AP Modifier reagent, 1 vial of LL-AP Quencher reagent |
| Produkttyp | Fluorescein Antibody Labeling Kit |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto