Learn More
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) HRP Antibody Labeling Kit
Artikelnummer. 18301358 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
1 x 100 μg Reaktion
3 x 10 μg Reaktion
3 x 100 μg Reaktion
5 x 1 mg Reaktion
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 Set
100 Mikrogramm
300 Mikrogramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18301358 3 x 100 μg Reaktion 300 Mikrogramm
18778433 1 mg 1 Milligramm
18751424 5 x 1 mg Reaktion 1 Set
18007693 5 mg 5 Milligramm
18726903 1 x 100 μg Reaktion 100 Mikrogramm
18715773 3 x 10 μg Reaktion 1 Set
6 options
Artikelnummer. 18301358
Marke: Novus Biologicals™ 7010000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Applications: Western Blot, Immunohistochemistry, In vivo assay
Horseradish peroxidase is a 44kDa glycoprotein with 6 lysine residues which can be conjugated to labeled biomolecules using Lightning-Link. The enzyme label can be visualized by chromogenic reactions; for example diaminobenzidine (DAB) in the presence of hydrogen peroxide (H202) is converted in to a water insoluble brown pigment. Other substrates which can be used to measure horseradish peroxidase activity include ABTS, TMB and TMBUS.
Bestellinformation
Quantity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Menge 3 x 100 μg Reaktion
Konjugat HRP
Kitinhalt Glass vial(s) of Lightning-Link mix (1 or 3 vials, depending on pack size), 1 vial of LL-AP Modifier reagent, 1 vial of LL-AP Quencher reagent
Zur Verwendung mit (Anwendung) In vivo assay
Produkttyp HRP Antibody Labeling Kit