missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) HRP Antibody Labeling Kit

Artikelnummer. p-7070034 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mg
1 x 100 μg Reaktion
3 x 10 μg Reaktion
3 x 100 μg Reaktion
5 x 1 mg Reaktion
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 Set
100 Mikrogramm
300 Mikrogramm
5 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18301358

Marke: Novus Biologicals™ 7010000

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Applications: Western Blot, Immunohistochemistry, In vivo assay

Horseradish peroxidase is a 44kDa glycoprotein with 6 lysine residues which can be conjugated to labeled biomolecules using Lightning-Link. The enzyme label can be visualized by chromogenic reactions; for example diaminobenzidine (DAB) in the presence of hydrogen peroxide (H202) is converted in to a water insoluble brown pigment. Other substrates which can be used to measure horseradish peroxidase activity include ABTS, TMB and TMBUS.

Bestellinformation

Quantity

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Menge 3 x 100 μg Reaktion
Konjugat HRP
Kitinhalt Glass vial(s) of Lightning-Link mix (1 or 3 vials, depending on pack size), 1 vial of LL-AP Modifier reagent, 1 vial of LL-AP Quencher reagent
Zur Verwendung mit (Anwendung) In vivo assay
Produkttyp HRP Antibody Labeling Kit
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt