Learn More
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) R-PE Antibody Labeling Kit
Artikelnummer. 18747973 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
1 x 100 μg Reaktion
1 x 5 mg Reaktion
1 mg Reaktion
3 x 0.01 mg Reaktion
3 x 60 μg Reaktion
5 x 1 mg Reaktion
Packungsgröße:
1 Set
3 Milligramm
60 Mikrogramm
600 Mikrogramm
Artikelnummer. 18747973
Marke: Novus Biologicals™ 7030010
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Applications: Flow Cytometry
  • Easy to use
  • Only requires 30 seconds of hands-on time
  • No spin or separation steps
  • Generates conjugates identical to or better than those prepared with laborious multistep conjugation procedures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Menge 3 x 60 μg Reaktion