Learn More
Thermo Scientific™ Chemilumineszentes LightShift™ EMSA-Kit
Artikelnummer. 10188593 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zusammensetzung:
Mehr-Komponenten-Kit mit Reagenzien für RNA-Protein-Bindungsreaktionen und Blot-Nachweis
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zusammensetzung Packungsgröße
10188593
Mehr-Komponenten-Kit mit Reagenzien für RNA-Protein-Bindungsreaktionen und Blot-Nachweis
1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10188593 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 20148
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Identifizieren und charakterisieren Sie Interaktionen zwischen Proteinen und DNA durch EMSA mit diesem außerordentlich stabilen und empfindlichen System.
Das Thermo Scientific™ LightShift Chemilumineszenz-EMSA-Kit ist ein außerordentlich stabiles und empfindliches System für elektrophoretische Mobilität-Shift-Assays (EMSA) zur Identifizierung und Charakterisierung von Protein-DNA-bindenden Wechselwir
Das Kit enthält Reagenzien für die Einrichtung und Anpassung von DNA-bindenden Reaktionen, ein Kontrollset bestehend aus DNA- und Proteinextrakt zum Testen der Kit-Systeme, stabilisiertes Streptavidin-HRP-Konjugat zum Sondieren des mit Biotin markierten DNA-Ziels sowie ein besonders empfindliches chemoilumineszierendes Substratmodul für die Detektion. Das Prinzip der LightShift™ EMSA-Detektion entspricht dem Western Blot. Die mit Biotin endmarkierte Duplex-DNA wird mit einem nuklearen Extrakt oder einem gereinigten Faktor inkubiert und auf einem nativen Gel elektrophoresiert. Die DNA wird anschließend schnell (30 Minuten) auf eine positiv geladene Nylonmembran übertragen, UV-vernetzt, mit Streptavidin-HRP-Konjugat sondiert und mit dem Substrat inkubiert. Das Protokoll von der Markierung bis zu den Ergebnissen kann innerhalb eines Tages fertiggestellt werden. Für den Assay werden nur das gereinigte DNA-Ziel, das mit Biotin endmarkiert wurde, das zu testende Proteinextrakt, Nylonmembran sowie elementare Elektrophoreseinstrumente benötigt. DNA-Ziele können mit 5'- oder 3'-Biotinmarkierungen versehen oder nach der Synthese mit dem Thermo Scientific Biotin-Markierungskit für das DNA-3'-Ende (Art.-Nr. 89818) markiert werden. Nukleäre, zytosolische oder Gesamtzell-Proteinextrakte können durch verschiedene Methoden gewonnen werden, z. B. mit dem Thermo Scientific NE-PER Reagenzkit für die nukleäre und zytoplasmatische Extraktion (Art.-Nr. 78833).
Leistungsmerkmale:
  • Das mitgelieferte EBNA-Kontrollsystem unterstützt neue Anwender bei der Entwicklung von funktionierenden Assays und beim Nachvollziehen der Methoden zur Bestätigung von Spezifitäten bei der Bindungsinteraktion
  • Hervorragend geeignet für den Nachweis von Proteinen mit geringer Häufigkeit in nukleären Extrakten
  • Höhere Empfindlichkeit als bei radioaktiven Methoden und Methoden mit Digoxigenin
  • Kompatibel mit bereits bestehenden Bindungsbedingungen für weit verbreitete DNA-Protein-Interaktionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung
Mehr-Komponenten-Kit mit Reagenzien für RNA-Protein-Bindungsreaktionen und Blot-Nachweis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Electrophoretic Mobility Shift Assays (EMSA) zur Identifikation und Charakterisierung von Protein-DNA-Bindungsreaktionen
Enthält LightShift Optimierungs- und Kontrollkit (20148x), 1 Kit; chemolumineszentes Nukleinsäure-Detektionsmodul (89880), 1 Kit
Anzahl Reaktionen 100 Bindungsreaktionen und Nachweis auf 800 cm2 Membran (10 Minigel-Blots)
Produkttyp LightShift Chemiluminescent EMSA-Kit