Learn More
Thermo Scientific™ tRNA for LightShift™ Chemiluminescent RNA EMSA Kit
Artikelnummer. 10629389 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10629389 100 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10629389 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 20159
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00 €
    108.29 € / 1 Stück
    Sparen 10.71 €
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Untersuchen Sie die Wechselwirkungen von RNA und Proteinen mit diesem nicht radioaktiven EMSA-Kit für Gel-Shift-Assays.
Das Thermo Scientific™ LightShift Chemilumineszenz-RNA-EMSA-Kit bietet eine nicht radioaktive Lösung für das Studium von RNA-Proteininteraktionen mit einem elektrophoretischen Mobilitäts-Shift-Assay (EMSA).
Das RNA EMSA-Kit verwendet biotinylierte RNA-Sonden und ein chemilumineszentes Substratsystem, um eine schnelle und sichere Detektion von RNA-Proteinkomplexen mit einer Empfindlichkeit zu erreichen, die den herkömmlichen 32P-isotopischen Methoden entspricht. Das komplette Kit enthält alle Reagenzien, die zum Einrichten und Optimieren von Protein-RNA-Bindungsbedingungen, einer positiven Kontrolle für Protein-RNA-Interaktionen und Reagenzien für den Chemolumineszenz-Nachweis der Nukleinsäure-Interaktion erforderlich sind.
Besondere Merkmale:
  • Empfindlich – Chemolumineszenter Nachweis, vergleichbar mit radioaktivem Nachweis
  • Zeitersparnis – Entwicklung von Röntgenfilmen nach einer 1- bis 5-minütigen Exposition im Vergleich zu 16 Stunden, die bei radioaktiven Systemen benötigt werden
  • Flexibel – Kompatibel mit RNA-Sonden, die mit verschiedenen Methoden biotinyliert sind
  • Anwenderfreundlich – Das komplette Kit enthält optimierte Reagenzien für Bindungsreaktionen und RNA-Sondendetektion
  • Nicht radioaktiv – Keine Probleme durch Abfall von radioaktiven RNA-Sonden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Originalbehälter vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort bei nicht mehr als -70 °C lagern.
Nachweisverfahren Chemolumineszent
Format Kit
Produktlinie LightShift
Produkttyp tRNA für LightShift RNA EMSA Kit
Menge 100 μl
Zielspezifität Nicht zielspezifisch