Learn More
Thermo Scientific™ LightShift™ Chemiluminescent RNA EMSA Kit
Artikelnummer. 10780910 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10780910 100 Reaktionen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10780910 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 20158
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Untersuchen Sie die Wechselwirkungen von RNA und Proteinen mit diesem nicht radioaktiven EMSA-Kit für Gel-Shift-Assays.
Das Thermo Scientific™ LightShift Chemilumineszenz-RNA-EMSA-Kit bietet eine nicht radioaktive Lösung für das Studium von RNA-Proteininteraktionen mit einem elektrophoretischen Mobilitäts-Shift-Assay (EMSA).
Das RNA EMSA-Kit verwendet biotinylierte RNA-Sonden und ein chemilumineszentes Substratsystem, um eine schnelle und sichere Detektion von RNA-Proteinkomplexen mit einer Empfindlichkeit zu erreichen, die den herkömmlichen 32P-isotopischen Methoden entspricht. Das komplette Kit enthält alle Reagenzien, die zum Einrichten und Optimieren von Protein-RNA-Bindungsbedingungen, einer positiven Kontrolle für Protein-RNA-Interaktionen und Reagenzien für den Chemolumineszenz-Nachweis der Nukleinsäure-Interaktion erforderlich sind.
Besondere Merkmale:
  • Empfindlich – Chemolumineszenter Nachweis, vergleichbar mit radioaktivem Nachweis
  • Zeitersparnis – Entwicklung von Röntgenfilmen nach einer 1- bis 5-minütigen Exposition im Vergleich zu 16 Stunden, die bei radioaktiven Systemen benötigt werden
  • Flexibel – Kompatibel mit RNA-Sonden, die mit verschiedenen Methoden biotinyliert sind
  • Anwenderfreundlich – Das komplette Kit enthält optimierte Reagenzien für Bindungsreaktionen und RNA-Sondendetektion
  • Nicht radioaktiv – Keine Probleme durch Abfall von radioaktiven RNA-Sonden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay EMSA-Assay
Inhalt und Lagerung Ausreichend für: 100 Bindungsreaktionen und Nachweis von 1000 cm2 der Membran (10 Mini-Gel-Blots)• 125 nM biotinylierte IRE-RNA-Kontrolle 35 µl (bei -20 °C lagern)
• 10 µM nicht markierte IRE-RNA-Kontrolle, 25 µl (bei -20 °C lagern)
• 2 mg/ml cytosolisches Leberextrakt, 50 µl (bei -20 °C lagern)
• 10 mg/ml tRNA, 100 µl (bei -20°C lagern)
• 10 X REMSA-Bindungspuffer, 1 ml (bei -20 °C lagern)
• 50 % Glycerol, 500 µl (bei -20 °C lagern)
• 2M KCl, 500 µl (bei -20 °C lagern)
• 1M MgCl2, 500 µl (bei -20 °C lagern)
• DTT, lyophilisiert (bei -20 °C lagern)
• Nukleasefreies Wasser, 1,5 ml (bei -20 °C lagern)
• 5 X REMSA Ladepuffer, 1 ml (bei -20 °C lagern)
• Stabilisierte Streptavidin-HRP, 1,5 ml (bei 4 °C lagern)
• Luminol-/Verstärkerlösung, 80 ml (bei 4 °C lagern)
• Stabile Peroxidlösung, 80 ml (bei 4 °C lagern)
• Blockierungspuffer für den Nukleinsäurenachweis, 500 ml (bei 4 °C lagern)
• 4 X Waschpuffer, 500 ml (bei 4 °C lagern)
• Substrat-Äquilibrierpuffer, 500 ml (bei 4 °C lagern)
Nachweisverfahren Chemolumineszenz
Format Kit
Probentyp Protein
Zur Verwendung mit (Geräte) myECL™ Imager, Röntgenfilm
Anzahl Reaktionen 100 reactions
Produktlinie LightShift
Produkttyp LightShift Chemiluminescent RNA EMSA Kit
Menge 100 Reaktionen
Zielspezifität Nicht zielspezifisch
Verfahren Verbesserte Chemolumineszenz, Membran-Blot, Gelverschiebung