Learn More
LILRB1 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16804915 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16804915 20 μL 20 Mikroliter
16894905 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16804915
Marke: Proteintech 264551AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
The LILRB1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human LILRB1. This antibody recognizes human antigen. The LILRB1 antibody has been validated for the following applications: FC, IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen LILRB1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 333 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Rabbit
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10859
Zielspezies Human
Isotype IgG