Learn More
LILRB1 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16894905 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16894905 150 μL 150 Mikroliter
16804915 20 μL 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16894905 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 264551AP150UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
The LILRB1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human LILRB1. This antibody recognizes human antigen. The LILRB1 antibody has been validated for the following applications: FC, IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen LILRB1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 333 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Rabbit
Menge 150 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10859
Zielspezies Human
Isotype IgG