Learn More
Limetol, TRC
Artikelnummer. 30483702
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30483702 10 mg 10 Milligramm
30473630 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30483702 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL46152010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7392-19-0
Summenformel C10 H18 O
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
Synonym 2H-Pyran, 2-ethenyltetrahydro-2,6,6-trimethyl-, 2H-Pyran, tetrahydro-2,2,6-trimethyl-6-vinyl- (8CI), Pyran, tetrahydro-2,2,6-trimethyl-6-vinyl- (7CI), 2-Ethenyltetrahydro-2,6,6-trimethyl-2H-pyran, 2,2,6-Trimethyl-6-ethenyltetrahydrofuran, 2,2,6-Trimethyl-6-vinyltetrahydropyran, 2,2,6-Trimethyl-6-vinyltetrahydropyrane, 2,6,6-Trimethyl-2-vinyltetrahydro-2H-pyran, 2,6,6-Trimethyl-2-vinyltetrahydropyran, Bois de Rose oxide, Limetol
IUPAC-Name 2-ethenyl-2,6,6-trimethyloxane
SMILES CC1(C)CCCC(C)(O1)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Limetol
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H18O/c1-5-10(4)8-6-7-9(2,3)11-10/h5H,1,6-8H2,2-4H3
Formelmasse 154.1358