Learn More
Limonen 1000 μg/ml in Isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318231
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30318231 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30318231 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09010047IP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Limonene
CAS 138-86-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Limonene
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H16
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, p-Mentha-1,8-diene (8CI), 1-Methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene, (±)-Dipentene, (±)-Limonene, (±)-α-Limonene, 1,8-p-Menthadiene, 1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene, 1-Methyl-4-isopropenyl-1-cyclohexene, 1-Methyl-4-isopropenylcyclohexene, 1-Methyl-p-isopropenyl-1-cyclohexene, 4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene, 4-Isopropenyl-1-methylcyclohexene, Cajeputen, Cajeputene, Cinen, Cinene, DL-Limonene, Dipenten, Dipentene, Eulimen, Flavor orange, Florasolv DPE, Goldflush II, Kautschin, Lemosol, Limonen, Limonene, NSC 21446, NSC 844, Nesol, Orange X, Orange flavor, PC 560, Roti-Histol, SF 001, dl-Limonene, α-Limonene
InChI-Formel InChI=1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3
SMILES CC(=C)C1CCC(=CC1)C
IUPAC-Name 1-Methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohexen
Solvent or Matrix Isopropanol
Molekulargewicht (g/mol) 136.23
Menge 1 mL
Formelmasse 136,1252 g/mol