Learn More
(+)-Limonen 2,3,3,5,5,-d5 (Major), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (+)-Limonene 2,3,3,5,5,-d5 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | GC |
| Menge | 5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m0/s1/i4D,6D2,7D2 |
| Formelmasse | 141.16 |
| Reinheit (%) | >95% |