Learn More
(+)-Limonen, TRC
Artikelnummer. 30467015
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30467015 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30467015 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL461740100ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material (+)-Limonene
CAS 5989-27-5
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C10 H16
Menge 100 mL
Synonym (4R)-4-Isopropenyl-1-methyl-cyclohexene, Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, (R)-, p-Mentha-1,8-diene, (R)-(+)- (8CI), (+)-(4R)-Limonene, (+)-(R)-Limonene, (+)-Dipentene, (+)-Limonene, (+)-p-Mentha-1,8-diene, (+)-α-Limonene, (4R)-(+)-Limonene, (4R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene, (4R)-Limonene, (R)-(+)-Limonene, (R)-(+)-p-Mentha-1,8-diene, (R)-1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene, (R)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene, (R)-Limonene, (R)-p-Mentha-1,8-diene, 1-Methyl-4-prop-1-en-2-yl-cyclohexene, Bio Clear, Biogenic SE 374, Carvene, Clearene, D-(+)-Limonene, D-Limonene, EC 7, Fruits Dry, Glidesafe, Glidsafe, Histo-Clear, HistoSolve X, IVOD, Limonene, (+)-, Master Clear, NK 1100, Refchole, Safsolv, Woody River 8, d-(+)-Limonene, d-Limonene
InChI-Formel InChI=1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m0/s1
SMILES CC(=C)[C@@H]1CCC(=CC1)C
IUPAC-Name (4R)-1-Methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohexen
Molekulargewicht (g/mol) 136.23
Formelmasse 136.1252
Reinheit (%) >95