Learn More
LIN-28A Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18777673 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18777673 0.1 mL 0.10 Milliliter
18785233 - 25 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18777673
Marke: Novus Biologicals NBP149537
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 3 publications
LIN-28A Polyclonal specifically detects LIN-28A in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen LIN-28A
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 10-15 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000
Zusammensetzung Whole antisera with 0.1% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer Q9H9Z2, Q8K3Y3
Gen-Alias CSDD1lin-28A, FLJ12457, LIN-28, lin-28 homolog (C. elegans), lin-28 homolog A (C. elegans), Lin-28A, LIN28RNA-binding protein LIN-28, ZCCHC1protein lin-28 homolog A, Zinc finger CCHC domain-containing protein 1, zinc finger, CCHC domain containing 1
Gensymbole LIN28A
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Partial recombinant human Lin28 protein expressed in E. coli. [Swiss-Prot# Q9H9Z2]
Reinigungsverfahren Unpurified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Embryonic Stem Cell Markers, Epigenetics, microRNA, Neuroscience, Stem Cell Markers, Stem Cells
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79727
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Antisera
Isotype IgG