Learn More
Lincomycin B, TRC
Artikelnummer. 30483460
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30483460 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30483460 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL4662285MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lincomycin B
CAS 2520-24-3
Summenformel C17H32N2O6S
Menge 5 mg
Synonym (2S-trans)-Methyl 6,8-Dideoxy-6-[[(4-ethyl-1-methyl-2-pyrrolidinyl)carbonyl]amino]-1-thio-D-erythro-alpha-D-galactooctopyranoside, trans-4'-Ethyllincomycin
InChI-Formel InChI=1S/C17H32N2O6S/c1-5-9-6-10(19(3)7-9)16(24)18-11(8(2)20)15-13(22)12(21)14(23)17(25-15)26-4/h8-15,17,20-23H,5-7H2,1-4H3,(H,18,24)/t8-,9-,10+,11-,12+,13-,14-,15-,17-/m1/s1
SMILES CC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@@H](C)O)[C@H]2O[C@H](SC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O
Molekulargewicht (g/mol) 392.51