Beschreibung
Lincomycin-Hydrochlorid wird zur Untersuchung der Hemmung der Proteinsynthese, der Antibiotikaresistenz von Bakterien sowie der Protein- und Tensidbindung verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lincomycin-Hydrochlorid |
| Typ | Lincomycin-Hydrochlorid |
| Physikalische Form | Pulver |
| CAS | 859-18-7 |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 5 g |
| Prozentgehaltsbereich | ≥ 82 % |
| Summenformel | C18H34N2O6S·HCl |
| Synonym | (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl-(1R)-cis-3-(2,2-dibromvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat, Methyl 6,8-dideoxy-6-(1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinecarboxamido)-1-thio-D-erythro-α-D-galactooctopyranoside hydrochloride, U-10149A |
| Molekulargewicht (g/mol) | 442.996 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- LINCOMYCIN HYDROCHLORIDE
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Lincomycin Hydrochloride
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.