Learn More
Deltamethrin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17680877 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17680877 1 g 1 Gramm
11454212 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 17680877
Marke: MP Biomedicals 0215894801
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Deltamethrin, Pulver
Lincomycin-Hydrochlorid wird zur Untersuchung der Hemmung der Proteinsynthese, der Antibiotikaresistenz von Bakterien sowie der Protein- und Tensidbindung verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lincomycin Hydrochloride
Typ Lincomycin Hydrochloride
Physikalische Form Pulver
CAS 859-18-7
Farbe Weiß
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich ≥82%
Summenformel C18H34N2O6S·HCl
Synonym Lincocin hydrochloride, Methyl 6,8-dideoxy-6-(1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinecarboxamido)-1-thio-D-erythro-α-D-galactooctopyranoside hydrochloride, U-10149A
Molekulargewicht (g/mol) 442.996
Reinheit (%) ≥82%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • LINCOMYCIN HYDROCHLORIDE
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Lincomycin Hydrochloride
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.