Learn More
Thermo Scientific™ Lindberg/Blue M™ Moldatherm™ Box-Öfen
Artikelnummer. p-4529144 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
18,4 l
Temperaturregelung:
Digital/OTP
Elektrische Anforderungen:
208/240 V 50/60 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Temperaturregelung Elektrische Anforderungen unitSize
17907070 18,4 l Digital/OTP 208/240 V 50/60 Hz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17907070 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. BF51794C1
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Minimieren Sie die Temperaturen von Außenoberflächen bei gleichzeitiger Bewahrung einer gleichmäßigen Wärmeverteilung innerhalb der Kammer. Geeignet für eine Vielzahl an Industrie- und Laboranwendungen.
Minimieren Sie die Temperaturen von Außenoberflächen bei gleichzeitiger Bewahrung einer gleichmäßigen Wärmeverteilung innerhalb der Kammer. Thermo Scientific™ Lindberg/Blue M™ Moldatherm™ Box-Öfen umfassen einzigartige Isolierung und Heizelement-Verbundstoffe und sind in verschiedenen gängigen Kammergrößen auch für die anspruchsvollsten Laboranwendungen erhältlich. Zur fortschrittlichen Technik und den speziellen Konstruktionstechniken gehören die Isolierung von variabler Dichte, Doppelmantel-Schränke, Heizelemente mit langer Lebensdauer und horizontal zur Seite schwenkbare Türen.
Mikroprozessorbasierte Steuerung
  • Die auswählbare Selbstoptimierung stellt die besten Kontrollparameter für den thermischen Prozess ein.
  • PID-Steuerung (proportional, integral, derivative) verhindert Überschwingen.
  • Ein-/Aus-Hauptschalter auf dem Bedienfeld
  • Kontrollierte Erhitzungsgeschwindigkeit verhindert thermische Schocks bei Materialien
  • Schnelles Aufheizen und Abkühlen
  • Übertemperaturschutz mit einstellbarem oberstem Grenzwert
  • Gleichzeitige LED-Anzeige der tatsächlichen Temperatur im Vergleich zum Sollwert
  • Kann für eine Anzeige der Temperatur in °C oder °F konfiguriert werden.
Bauweise
  • Die einzigartige Doppelwand minimiert die Temperaturen der Außenoberflächen für Bedienersicherheit und Energieeffizienz.
  • Tür mit seitlichem Scharnier für bequeme Bedienung und vollen Zugriff auf die Kammer
  • Langlebiges Thermoelement Typ K
  • Belüftung (1 Zoll Durchm., oben) und Lufteinlass (0,375 Zoll Durchm., hinten) für Inertgasatmosphären-Austausch; etwas Austritt an der Tür
  • Abnehmbare und austauschbare Moldatherm Herdplatte unterstützt das Laden und verhindert Schäden aufgrund von verschütteten Flüssigkeiten.
  • Energie-effiziente Moldatherm Isolierung mit eingebetteten Heizelementen
  • Sicherheitstürschalter zur Unterbrechung der Stromversorgung des Heizelements beim Öffnen der Tür; schützt das Heizelement und minimiert die Endbenutzer-Exposition
Digitaler Regler mit nur einem Sollwert
  • Einzelnes Segment, einzelner Sollwert, eine Rampe zum Sollwert
Digitaler programmierbarer Regler mit einem Programm und mehreren Segmenten
  • Ein einzelnes Programm mit mehreren Segmenten für das Hoch- und Herunterfahren sowie Temperaturregelung für zeitlich begrenzte Verweilzeiten
Bestellinformationen:
Optionaler digitaler RS485-Kommunikationsport ermöglicht den Anschluss des Controllers an einen PC zur Fernüberwachung und -steuerung des Ofens. Es können bis zu 30 Geräte an einen PC angeschlossen werden
Enthält
10' Netzkabel, außer bei Modellen mit 1,5 cu. ft., die ein vom Kunden bereitgestelltes Netzkabel oder eine Festverdrahtung benötigen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 0.65 cu.ft.
Zertifizierung/Konformität UL
Beschreibung 18.4 L; Digital/OTP Control; 240V, 50/60Hz; 3500W
Kapazität (metrisch) 18,4 l
Temperatur (metrisch) 100°bis 1100 °C
Typ Digital, OTP
Leistungsaufnahme 3500 w
Temperaturregelung Digital/OTP
Abmessungen (T x B x H) innen 9 x 9 x 14 in. (22.9 x 22.9 x 35.6 cm)
Abmessungen (L x B x H) außen 25.75 x 21 x 26 in. (65.4 x 53.3 x 66 cm)
Länge (angloamerikanisch) 25.75 Zoll
Länge (metrisch) 65.4
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 53.3 cm
Innenbreite (metrisch) 22.9 cm
Höhe (angloamerikanisch) 26 in.
Innenhöhe (angloamerikanisch) 14 Zoll
Höhe (metrisch) 66 cm
Innenhöhe (metrisch) 35.6 cm
Innentiefe (angloamerikanisch) 9 in.
Innentiefe (metrisch) 22.9 cm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 130 lb.
Versandgewicht (metrisch) 59 kg
Elektrische Anforderungen 208/240 V 50/60 Hz
Spannung 208/240 V
Frequenz 50/60 Hz