Learn More
Edulab Lineares Luftkissenbahnsystem mit Zubehör
Artikelnummer. 30280263
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
1.5 m
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Packungsgröße
30280263 1.5 m 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30280263 Lieferant Edulab Lieferanten-Nr. VTT12305003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    233.00 €
    225.36 € / 1 Sets
    Sparen 7.64 €
    3% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine kostengünstige Möglichkeit, Dynamiken in einer reibungsfreien Umgebung zu untersuchen, ideal zur Beobachtung von Kollisionen und zum Nachweis der Impulserhaltung.
  • Ermöglicht Experimente zu Geschwindigkeit, Kraft, Beschleunigung, Energieübertragung, einfacher harmonischer Schwingung und Bewegung auf ebenen und geneigten Ebenen.
  • Hergestellt aus robustem, stranggepresstem Aluminium für Festigkeit und Stabilität im Laboreinsatz
  • Gleiter inklusive, die für die Verwendung mit handelsüblichen Schlitzmassen ausgelegt sind.
  • Wird mit einem Zubehörpaket geliefert, das Fahrzeuge, Massenaufsätze, Katapulte und Puffer enthält.
  • Unterstützt das Studium der Impulserhaltung und anderer fundamentaler physikalischer Prinzipien
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Lineare Luftkissenbahn
Produkttyp Airtrack
Menge 1
Länge (angloamerikanisch) 1.5 m
HINWEIS: Diese Luftkissenbahn sollte mit folgendem verwendet werden: Edulab Lineares Luftschienengebläse (VTT12303290).