Learn More
Kartell™ Einsatz für Glaskegel
Artikelnummer. 15835497
Change view
Click to view available options
:
Konusgröße: 34/ 35
Artikelnummer.
15835497 Konusgröße: 34/ 35
1 options
Artikelnummer. 15835497
Marke: Kartell™ 0104200
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezielles Design, verhindert das Verklemmen der Glasschliffverbindungen
  • Entspricht ISO 12242
  • Für Lebensmittel geeignet
Compliance
DIN 12242
Spezifikation
Material PTFE
Menge 10/Pckg.
Breite (metrisch) 31 mm
Anzahl Standard-Konusverbindungen 34/35