Learn More
Epredia™ Linistat Linear Stainer
Artikelnummer. 12993745 Alle ansehen Epredia Produkte
Artikelnummer. 12993745 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. B1000201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4809.69 €
    4672.20 € / 1 Stück
    Sparen 137.49 €
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Optimieren Sie den Arbeitsablauf des Gefrierschneidens mit diesem kompakten und effizienten Linearfärbeautomat, ideal für die Hämatoxylin-Eosin-Färbung von Gefrierschnitten und geeignet für die meisten Kryostaten.
Optimieren Sie den Arbeitsablauf des Gefrierschneidens mit dem Thermo Scientific™ Linistat Linear Stainer, einem kompakten und effizienten Linearfärbeautomat, ideal für die H&E-Färbung von Gefrierschnitten und geeignet für die meisten Kryostaten.
  • Durch minimalen Platzbedarf passt er auf die meisten Kryostate und ermöglicht flüssiges Arbeiten beim Gefrierschneiden
  • Zur Ausstattung gehören 14 Färbestationen (je 20 Sekunden), fließendes Wasser und ein Sammeltank mit einer Kapazität von 13 Objektträgern
  • Die Färbezeit liegt unter fünf Minuten
  • Für Handfärbungen lassen sich die Objektträger in die benötigten Stationen eintauchen, ohne dass spezielle Färbebehälter bereitgestellt werden müssen
  • Die Farbe der Objektträger-Clips entspricht den farbigen Objektträgern und den farbigen Epredia™ Cryochrome™-Einbettmedien für Gefrierschnitte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Objektträgerkapazität 13
Anzahl Reagenzstationen 14
Zur Verwendung mit (Geräte) Kryostat
Gewicht (angloamerikanisch) 16 lbs.
Gewicht (metrisch) 7.3 kg
Höhe (angloamerikanisch) 11 in.
Höhe (metrisch) 27 cm
Länge (angloamerikanisch) 25.6 in.
Länge (metrisch) 64 cm
Breite (angloamerikanisch) 7 in.
Breite (metrisch) 16 cm
Frequenz 50/60 Hz
Spannung 220/240 V