Learn More
BOLA Links
Artikelnummer. 10651132
Change view
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
NS 29/32
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Standard-Konusverbindung unitSize
10651132 NS 29/32 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10651132
Marke: BOLA B30302
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Links PTFE, with SAFE LAB-system
  • For vertical positioning of the Liebig condenser (e.g. in a lid of a reaction vessel).
  • Integrated special nut (Safe-Lab) for easy locking and unlocking of the ground joint.
Spezifikation
Standard-Konusverbindung NS 29/32
Verbindungstyp NS 29/32
Autoklavierbar Autoclavable