Learn More
Linolsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372117
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11372117 25 g 25 Gramm
11362117 5 g 5 Gramm
11382117 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11372117 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07949.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 60-33-3 | C18H32O2 | 280.452 g/mol
Unsaturated μ-6 fatty acid Linoleic acid is involved in the production of quick-drying oils which are used in oil paints and varnishes. It is also used in beauty products due to its beneficial properties on the skin such as moisture retention. It is a key starting material for the synthesis of linoleyl alcohol and octadecanoic acid. It is used as a precursor of arachidonic acid (AA) and various prostaglandins. It may be used to improve the delivery and efficacy of anti-cancer drugs and in cancer protection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ungesättigte µ6-Linolsäure dient zur Herstellung schnell trocknender Öle für Ölfarben und Lacke. Wird aufgrund vorteilhafter Hautpflegeeigenschaften (z. B. Feuchtigkeitsretention) auch in Kosmetikprodukten verwendet. Wichtiges Ausgangsmaterial für die Synthese von Linoleylalkohol und Otadecansäure. Vorläufer der Arachidonsäure und verschiedener Prostaglandine. Kann Verabreichung und Wirksamkeit von Krebsmedikamenten verbessern und vor Krebs schützen.
Löslichkeit
Mischbar mit Dimethylsulfoxid, Ethanol, Ether, Petrolether, Dimethylformamid, Aceton und Benzol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-33-3
Summenformel C18H32O2
Molekulargewicht (g/mol) 280.452
MDL-Nummer MFCD00064241
InChI-Schlüssel OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Synonym linoleic acid, linolic acid, telfairic acid, cis,cis-linoleic acid, 9z,12z-octadeca-9,12-dienoic acid, linoleate, grape seed oil, cis,cis-9,12-octadecadienoic acid, cis-9,cis-12-octadecadienoic acid, 9z,12z-linoleic acid
PubChem CID 5280450
ChEBI CHEBI:17351
IUPAC-Name (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-diensäure
SMILES CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Linoleic acid
Schmelzpunkt -12°C
Dichte 0.902
Siedepunkt 230°C (16 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Weak, Characteristic
Strukturformel CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
Brechungsindex 1.4699
Menge 25 g
Beilstein 1727101
Empfindlichkeit Air sensitive
Merck Index 14,5505
Löslichkeitsinformationen Miscible with dimethyl sulfoxide,ethanol,ether,petroleum ether,dimethylformamide,acetone and benzene. Insoluble in water.
Formelmasse 280.45
Reinheit (%) 95%