Learn More
Linolensäuremethylester, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316304
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30316304 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30316304 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DRECA14635900
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Linolenic Acid Methyl Ester
CAS 301-00-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Linolenic Acid Methyl Ester
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C19 H32 O2
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
InChI-Formel InChI=1S/C19H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-18H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-
SMILES CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
IUPAC-Name Methyl-(9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoat
Molekulargewicht (g/mol) 292.46
Menge 100 mg
Formelmasse 292,2402 g/mol