Learn More
R&D Systems™ Linopirdine dihydrochloride
Artikelnummer. 30001292
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30001292 10 mg 10 Milligramm
18025382 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001292 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 1999/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    292.17 €
    264.60 € / 10 Milligramm
    Sparen 27.57 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. KV7 (KCNQ) channel blocker
Blocker of KV7 (KCNQ) voltage-gated potassium channels; blocks KV7.1 + 7.3 (KCNQ2 + 3)/ M-currents (IC50 = 4 - 7 μM) and KV7.1 (KCNQ1) homomeric channels (IC50 = 8.9 μM). Augments hippocampal ACh release and is a cognitive enhancer following oral administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 113168-57-3
Summenformel C26H23Cl2N3O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Linopirdine dihydrochloride
Menge 10 mg
Produktlinie Tocris
Formelmasse 464.39
Reinheit >99%
Molekulargewicht 464.39