missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Linsitinib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16413638
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16413638 10 mg 10 Milligramm
16460027 50 mg -
16436367 5 mg 5 Milligramm
16484716 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16413638 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10191

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Linsitinib (OSI-906) is a potent, selective and orally bioavailable dual inhibitor of the IGF-1 receptor and insulin receptor (IR) with IC50s of 35 and 75 nM, respectively.

Linsitinib (OSI-906) is a potent, selective and orally bioavailable dual inhibitor of the IGF-1 receptor and insulin receptor (IR) with IC50s of 35 and 75 nM, respectively.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Linsitinib
CAS 867160-71-2
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H23N5O
Menge 10 mg
Synonym OSI-906
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (118.63 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@]1(C)C[C@@H](C2=NC(C3=CC=C4C=CC(C5=CC=CC=C5)=NC4=C3)=C6C(N)=NC=CN62)C1
Molekulargewicht (g/mol) 421.49
Formelmasse 421.49
Reinheit (%) 98.64%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.