Learn More
Invitrogen™ Lintuzumab Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200111048
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30284751 100 μg 100 Mikrogramm
30283228 1 mg 1 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 30284751
Marke: Invitrogen™ MA559057
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Recombinant Monoclonal Antibody
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Lintuzumab is under investigation in clinical trial NCT00016159 (Chemotherapy Plus Monoclonal Antibody in Treating Patients With Acute Promyelocytic Leukemia).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Lintuzumab Humanized
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Gen-Alias 225Ac-lintuzumab; HuM195; SGN-33; SMART M195
Wirtsspezies Human
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG1