Learn More
Agilent BioTek Lionheart FX Automatisches Mikroskop
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17719814 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Kamera:
CCD
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17719814
Marke: Agilent BioTek LFXWSN
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Das Lionheart FX automatische Mikroskop ist ein kompaktes System für eine breite Palette von Bildgebungsarbeitsabläufen. Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Das Lionheart FX automatische Mikroskop ist ein kompaktes System für eine breite Palette von Bildgebungsarbeitsabläufen. Es bietet eine Vergrößerung von bis zu 60x für Luft, 60x und 100x für Ölimmersion, mit Fluoreszenz-, Hellfeld-, Farbhellfeld- und Phasenkontrast-Kanälen für eine maximale Anwendungsreichweite
Eine optionale Umgebungskontrollabdeckung ermöglicht eine Inkubation bis 40 °C und eine wirksame Auffangvorrichtung für die CO2/O2-Kontrolle. Eine Feuchtigkeitskammer optimiert die Bedingungen für langfristige Bildgebung lebender Zellen, und ein verfügbarer Injektor mit zwei Reagenzien ermöglicht schnelle kinetische Assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Zellbildgebungsgerät
Kamera CCD
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bildgebung lebender Zellen
Modell LFX
Lichtquelle Hochleistungs-LED
Software Gen5 Mikrotiterplatten-Lesegerät und -Imager
Tiefe (angloamerikanisch) 18,3 in.
Tiefe (metrisch) 46,5 cm
Höhe (angloamerikanisch) 14 in.
Höhe (metrisch) 35,6 cm
Breite (angloamerikanisch) 17,9 in.
Breite (metrisch) 45,5 cm
Zertifizierung/Konformität CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform.
Gewährleistung 1 Jahr
Frequenz 50/60 Hz
Spannung 110/220 V