Learn More
LIPC Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen LIPC
Konzentration 0.2 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16810745
Unterlagen ansehen
Proteintech
21133-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16800745
Unterlagen ansehen
Proteintech
21133-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The Lipase family belongs to one of the most robust genetic superfamilies found in living organisms that includes esterases and thioesterases. Lipase gene products are related by tertiary structure rather than primary amino acid sequence. Balancing the composition and the transport of lipoproteins in human plasma is essential for normal body function and is mediated in part by Hepatic Lipase, also known as HL or LIPC. Rare deficiencies in Hepatic Lipase have been identified in humans which lead to pathologic levels of circulating lipoprotein particles; this condition is associated with coronary artery disease (CAD). Hepatic Lipase is regulated by thyroid hormones and has a dual function as a triglyceride hydrolase and a ligand/bridging factor for receptor-mediated lipoprotein uptake. Hepatic Lipase localizes to the endothelial surfaces of extrahepatic tissues.
Spezifikation
Spezifikation
LIPC
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
P07867, P11150, P27656
15450, 24538, 3990
LIPC Fusion Protein Ag15538
Primary
-20°C
LIPC
0.2 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
HDLCQ12, Hepatic lipase, Hepatic triacylglycerol lipase, HL, HTGL, Lipase member C, lipase, hepatic, LIPC, LIPH
LIPC
IgG
Antigen Affinity Chromatography