missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LIPF Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16844445 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16844445 20 μL 20 Mikroliter
16834445 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16844445

Marke: Proteintech 258891AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

The protein encoded by this gene has substantial phospholipase activity and may be involved in lipoprotein metabolism and vascular biology. This protein is designated a member of the TG lipase family by its sequence and characteristic lid region which provides substrate specificity for enzymes of the TG lipase family.

Spezifikation

Antigen LIPF
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen LIPF
Gen-Zugriffsnummer P07098
Gen-Alias Gastric lipase, Gastric triacylglycerol lipase, GL, HGL, HLAL, lipase, gastric, LIPF
Gensymbole LIPF
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen LIPF Fusion Protein Ag23149
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8513
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.