Learn More
Invitrogen™ LIPI Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30535395
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30535395 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Artikelnummer. 30535395
Marke: Invitrogen™ PA5149089
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Goat Polyclonal Antibody
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Hydrolyzes specifically phosphatidic acid (PA) to produce 2-acyl lysophosphatidic acid (LPA; a potent bioactive lipid mediator) and fatty acid. Does not hydrolyze other phospholipids, like phosphatidylserine (PS), phosphatidylcholine (PC) and phosphatidylethanolamine (PE) or triacylglycerol (TG).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen LIPI
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with trehalose and no preservative
Gen LIPI
Gen-Zugriffsnummer Q6XZB0
Gen-Alias cancer/testis antigen 17; CT17; D930038D03Rik; lipase I; lipase member I; lipase, member I; LIPI; LPD lipase; lpd1; LPDL; Membrane-associated phosphatidic acid-selective phospholipase A1-beta; mPA-PLA1 beta; PLA1C; PRED5
Gensymbole LIPI
Wirtsspezies Goat
Immunogen E. coli-derived recombinant human Lipase I, Arg14-His154.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 149998
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG