Learn More
Thermo Scientific™ LipidSearch™ Software
Artikelnummer. 18846036 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
5.0-Software
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält
18846036 5.0-Software
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18846036 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. OPTON30879
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Genaue und automatische Identifizierung und Quantifizierung zellulärer Lipidmolekül-Spezies aus massenspektrometrischen Daten mit der Thermo Scientific™ LipidSearch™ Software.
Die Lipidomik ist entscheidend für das Verständnis zellulärer Physiologie und Pathologie, und das Lipid-Profiling für die Analyse von Krankheitsphänotypen ist ein rasant wachsender Bereich in der translationalen medizinischen Forschung. LC/MS ist ein leistungsfähiges Verfahren zur Identifizierung und Quantifizierung zellulärer Lipide. Die Thermo Scientific™ LipidSearch™ Software verarbeitet LC-MS-Daten, einschließlich der Daten hochauflösender exakter Massenbestimmungen, die von Thermo Scientific™ Orbitrap™ Massenspektrometern erzeugt werden, um eine genaue Lipididentifizierung, relative Quantifizierung und Ergebnisvisualisierung zu ermöglichen. Sie integriert automatisch komplexe Daten in Berichte und sorgt für eine drastische Verringerung der Datenanalysezeit.
Die Thermo Scientific™ LipidSearch™ Software wurde von Professor Ryo Taguchi und Mitsui Knowledge Industry Co. (Tokio, Japan) entwickelt und ist ein leistungsstarkes Werkzeug zur automatischen Identifizierung und relativen Quantifizierung von zellulären Lipiden aus LC-MS-Daten. Die LipidSearch Software bietet:
  • Kompatibilität mit Thermo Scientific Triple Quadrupol-, Ionenfallen- und Orbitrap LC-MS-Systemen
  • Lipid-Datenbank mit > 1,5 Millionen Lipid-Ionen und deren vermuteten Fragment-Ionen
  • Abgleich von Lipid-Daten mit zahlreichen LC-MS- und LC-MSn-Experimenten
  • Relative Quantifizierung der identifizierten Lipid-Vorläufer in LC-MS- oder Infusionsexperimenten
Intelligente Peak-Erkennung für eine genauere Identifizierung und Quantifizierung
Mit der in der LipidSearch Software enthaltenen Engine zur Peak-Erkennung können Daten aus mehreren Arten von Massenspektrometern und verschiedenen Arten von MS-Experimenten verarbeitet werden. Durch die Kombination aus einzigartigen Algorithmen für die Peak-Erkennung, maßgeschneidert für jeden Experiment- und Gerätetyp, und Funktionen zur Massenspektrenverarbeitung wird die genaue Peak-Erkennung zur besseren Identifizierung und Quantifizierung gewährleistet.
Umfangreiche Lipid-Datenbank für eine umfassendere Identifizierung
Die Datenbank enthält definierte Strukturen und umfasst mehr als 1,5 Millionen Lipid-Ionen mitsamt deren vermuteten Fragment-Ionen. Fragmentierungsmuster werden berechnet und durch Fachwissen und experimentelle Ergebnisse verbessert. Lipid-Addukt-Ionen und MSn-Fingerprints sind ebenfalls enthalten. Die Daten werden in XML-Dateien gespeichert und sind einfach individuell anpassbar.
Duale Identifizierungsalgorithmen für die Aufnahme verschiedener Arten von Daten
Die LipidSearch Software enthält einen gruppenspezifischen ID-Algorithmus, der für die zielgerichtete Identifizierung optimiert ist, und einen umfassenden ID-Algorithmus, der für die nicht zielgerichtete Identifizierung optimiert ist. Bei dem gruppenspezifischen Algorithmus werden Vorläufer-Ionen-Scans und Neutralverlust-Scans verwendet, um Lipide auf Grundlage von polaren Kopfgruppen oder Fettsäuren zu identifizieren. Bei dem umfassenden ID-Algorithmus wird eine Kombination aus Produkt-Ionen-Scans und Datenbank-Zuordnung zur Identifizierung der Lipide verwendet. Die LipidSearch Software enthält auch Bewertungsalgorithmen, um unwahrscheinlichere Ergebnisse herauszufiltern.
Peak-Alignment für die bessere Quantifizierung
Vor der Quantifizierung werden die extrahierten chromatographischen Peaks aus jeder Probe innerhalb eines Retentionszeitfensters ausgerichtet, um eine genauere Quantifizierung zu gewährleisten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Software
Zur Verwendung mit (Geräte) LC-MS-System
Enthält 5.0-Software