Beschreibung
Ein großer Vorteil der LIPODEX-Säulen besteht darin, dass viele Verbindungen ohne Derivatisierung analysiert werden können. Bei bestimmten Substanzen kann die Enantioselektivität jedoch durch Bildung von Derivaten günstig beeinflusst werden. Die regioselektive Alkylierung und/oder Acylierung der Hydroxylgruppen führt zu lipophilen Phasen mit unterschiedlicher Enantioselektivität, die sich gut für GC-Enantiomer-Analysen eignen.
Es ist nicht möglich, eine allgemeine Vorhersage zu machen, welche LIPODEX™-Phase eine gegebene Trennungsaufgabe lösen könnte. Auch bei Verbindungen mit geringen strukturellen Unterschieden oder innerhalb homologer Serien kann die Enantiodifferenzierung ganz anders sein.
- Basismaterial: zyklische Oligosaccharide, die aus sechs α-Cyclodextrin-Glucoseeinheiten bestehen, die durch α-1,4-Verbindungen miteinander verbunden sind
- Hexakis-(2,3,6-Tri-O-Pentyl)-α-Cyclodextrin
- Liganden: R2=R3=R6=Pentyl; n=1
- Empfohlen für Kohlenhydrate, Polyole, Diole, Hydroxycarbonsäureester, (Epoxid-) Alkohole, Glycerinderivate, Spiroacetale, Ketone, Alkylhalogenide
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | Für isotherme Vorgänge:200 °C, Für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm:220 °C |
| Durchmesser (metrisch) | 0,4 mm |
| Typ | GC Kapillarsäule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Stationäre Phase | Lipodex™ A |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC-Enantiomertrennung |
| Länge (metrisch) | 25 m |
| Verpackungsmaterial | Lipodex™ A |
| Polarität | Unpolar |
| Menge | Je 1 |