missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lipopolysaccharide Antibody (C13), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-43705
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Lipopolysaccharide Monoclonal antibody specifically detects Lipopolysaccharide in Nonspecies specific samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| Lipopolysaccharide | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, Immunohistochemistry 5-20 μg/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 5-20 μg/mL, Immunoprecipitation | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Non-species specific | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| C13 | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.4, 50% glycerol | |
| OVA - Lipopolysaccharide | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG2b κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur