Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Lipopolysaccharid (LPS)-Lösung (500X)
Artikelnummer. 15536286
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μl
4 x 100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
4 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15536286 100 μl 100 Mikroliter
15526286 4 x 100 μl 4 Stück
2 options
Artikelnummer. 15536286
Marke: Invitrogen™ 00497693
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Verwendung bei In-vitro-Kulturen von B-Zellen, Monozyten, Makrophagen und anderen Zellen, die auf LPS reagieren.
  • Eine gebrauchsfertige Lösung LPS aus Escherichia coli 026:B6 in wässriger Lösung
  • LPS ist ein Hauptbestandteil der Zellwand von gramnegativen Bakterien
  • Es ist hochimmunogen und bewirkt eine starke Aktivierung von Immunzellen mit dem CD14/TLR4/MD2-Rezeptorkomplex
  • Zur Verwendung bei In-vitro-Kulturen von B-Zellen, Monozyten, Makrophagen und anderen Zellen, die auf LPS reagieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp B-Zellen, Monozyten, Makrophagen und andere Zellen, die auf LPS reagieren.
Konzentration 500 X
Form Flüssig
Produkttyp LPS-Lösung
Sterilität Steril
Produktlinie eBioscience
Menge 100 μl