missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Liproxstatin-1, MedChemExpress

Artikelnummer. 16458017
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16458017 5 mg -
16485956 100 mg -
16481507 50 mg 50 Milligramm
16415308 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16458017 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12726

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Liproxstatin-1 is a potent ferroptosis inhibitor and inhibits ferroptotic cell death (IC50=22 nM).

Liproxstatin-1 is a potent ferroptosis inhibitor and inhibits ferroptotic cell death (IC50=22 nM).

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Liproxstatin-1
CAS 950455-15-9
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H21ClN4
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 31 mg/mL (90.95 mM)
SMILES ClC1=CC(CNC2=NC3=CC=CC=C3NC24CCNCC4)=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 340.85
Formelmasse 340.85
Reinheit (%) 97.13%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.