Learn More
Buerkle™ Probenschöpfer Liquid CupSampler, V4A, 100ml,100cm .
Artikelnummer. 10561065
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10561065
Marke: Buerkle™ 53570001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit dem Flüssigkeits-Probenahmebecher (V4A) aus Edelstahl können punktuelle Proben von Flüssigkeiten unterschiedlicher Viskosität genommen werden. Medienhaltige Partikel können ebenfalls problemlos entnommen werden. Der Probenehmer kann in den Bereichen Chemie, Lebensmittel und Kosmetika verwendet werden. Der Becher kann vom Schaft gelöst werden, sodass eine einfache Reinigung ermöglicht wird.
Punktuelle Proben von Flüssigkeiten unterschiedlicher Viskosität mit dem Flüssigkeits-Probenahmebecher (V4A) aus Edelstahl Der Becher kann vom Stiel gelöst werden, sodass eine einfache Reinigung möglich ist.
  • V4A
  • Länge 100 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Liquid Sampler
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 100 mL
Länge (metrisch) 100 cm