Learn More
Sampling Systems™ Liquid Master
Artikelnummer. 15849331 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
270 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15849331
Marke: Sampling Systems™ 5035S1000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erhältlich in verschiedenen Längen und Durchmessern für verschiedene Probenvolumina. Der Sampling Systems™ Liquid Master ist ideal für die Probenahme von Flüssigkeiten mit niedriger und mittlerer Viskosität.
  • Produktkontaktmaterial erhältlich in: Edelstahl 316L, lebensmitteltaugliches PTFE/FEP, Polypropylen
  • Leichte Demontage zur Reinigung
  • Einzelpunkt- und Querschnittprobenahme
Spezifikation
Produkttyp Probenehmer für Flüssigkeiten
Material Edelstahl (316L)
Kapazität (metrisch) 270 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenahme von Flüssigkeiten
Außendurchmesser (metrisch) 25 mm
Länge (metrisch) 1000 mm