Learn More
Sampling Systems™ Liquid Master
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
270 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Produktkontaktmaterial erhältlich in: Edelstahl 316L, lebensmitteltaugliches PTFE/FEP, Polypropylen
- Leichte Demontage zur Reinigung
- Einzelpunkt- und Querschnittprobenahme
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Probenehmer für Flüssigkeiten |
| Material | Polypropylen |
| Kapazität (metrisch) | 270 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Probenahme von Flüssigkeiten |
| Außendurchmesser (metrisch) | 25 mm |
| Länge (metrisch) | 1000 mm |