Learn More
Buerkle™ Flüssigkeits-Sammler, Aufsetzöffnung, V4A, 100 ml .
Artikelnummer. p-7084542
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10397685 50 mL 1 Stück
10226203 100 mL 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10397685
Marke: Buerkle™ 53260003
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Ventil wird geöffnet, indem der Probenbehälter zum Entleeren der Probe angebracht wird. Probenehmer für dünne bis viskose Flüssigkeiten. Einfache Bedienung mit einer Hand. Mit Auslauftrichter für sicheres Befüllen der Probenflaschen. Material AISI 316 L (1.4404).
Das Ventil wird geöffnet, wenn der Probenehmer am Probenbehälter befestigt ist. Lieferung komplett mit Abflusstrichter für die sichere Befüllung von Probenflaschen.
  • V4A
  • Autoklavierbar bis max. 121 °C für 20 min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Probenehmer für Flüssigkeiten
Material Edelstahl (V4A)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Enthält Abflusstrichter
Röhrchenmaterial Edelstahl (V4A)
Kapazität (metrisch) 50 mL
Außendurchmesser (metrisch) 32 mm
Länge (metrisch) 455 mm