Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Flüssigszintillationsfläschchen, HDPE, 20 ml, 1000/Packung
Artikelnummer. 12467351 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch)
12467351 20 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12467351 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 986726
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus hochdichtem Polyethylen mit leichten Wänden für erhöhte Zähleffizienz. Diese LS-Fläschchen sind in einem einzelnen Kunststoffbeutel mit Schraubverschlüssen (Größe 22-400) in einem separaten Beutel verpackt. Kappen und Kappeneinsätze sind i
  • Hergestellt aus Polyethylen hoher Dichte mit leichtgewichtigen Wänden für erhöhte Zähleffizienz
  • Gemäß präziser Toleranzen hergestellt, um Verklemmen zu vermeiden
  • Verpackt in 5 Mehrzwecktabletts; jedes abgeteilte Tablett kann 100 Fläschchen aufnehmen
  • Mehrzwecktabletts dienen als Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihre Proben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Auskleidung) Polyethylen-Konus (Kappe)
Außendurchmesser (metrisch) 27 mm
Material HDPE
Volumen (metrisch) 20 mL
Anzahl pro Karton 1000
Verpackungsart in Schrumpffolie verpackt
Verschlussmaterial Harnstoff
Verschlussgröße 22-400
Höhe (metrisch) 61 mm